Ethyl-4-acetyl-5-oxohexanoate 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 98%
CAS No.: 2832-10-2
Molecular Formula: C10H16O4
Formula Weight: 200.24
Flash Point:
Formule:
C₁₀H₁₆O₄ Point d'ébullition: 153…154 °C (19 mmHg) Densité: 1,067 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009211 Numéro CAS: 2832-10-2 |