5-Isopropyl-2-methoxybenzeneboronic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98+%
CAS No.: 216393-63-4
Molecular Formula: C10H15BO3
Formula Weight: 194.04
Melting Point: 85-87°
Beilstein Reference: 9193266
MDL No.: MFCD01318154
Formule:
C₁₀H₁₅BO₃ Point de fusion: 85…87 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01318154 Numéro CAS: 216393-63-4 |