Imprimer
2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid 94%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L17399.03 L17399.06
L17399.03EA 42.2 EUR
L17399.03 L17399.06
2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid 94%
2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid
Purity: 94% CAS No.: 114715-77-4 Molecular Formula: C4H5F3O3 Formula Weight: 158.08 Melting Point: ca 85° Boiling Point: 189° Beilstein Reference: 1723691 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD00190646
Formule: C₄H₅F₃O₃
Poids moléculaire: 158.08 g/mol
Point d'ébullition: 189 °C
Point de fusion: ∼ 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190646
Numéro CAS: 114715-77-4
ADR: 8 II