Ethyl 2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Ethyl 4,4,4-Trifluoro-2-methyl-3-oxobutyrate
Purity: 96%
CAS No.: 344-00-3
Molecular Formula: C7H9F3O3
Formula Weight: 198.14
Flash Point: 47°(116°F)
Refractive Index: 1.3700
Boiling Point: 144-146°
Beilstein Reference: 1783620
UN No.: UN3272
MDL No.: MFCD00190635
Formule:
C₇H₉F₃O₃ Point d'ébullition: 144…146 °C Densité: 1,258 Point éclair: 47 °C (116 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00190635 Numéro CAS: 344-00-3 ADR: 3,III |