(1S,2S)-(+)-2-Benzyloxycyclohexylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99+%
CAS No.: 216394-07-9
Molecular Formula: C13H19NO
Formula Weight: 205.30
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formule:
C₁₃H₁₉NO Point d'ébullition: 79…80 °C (0,08 mmHg) Densité: 1,02 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD01075753 Numéro CAS: 216394-07-9 UN: 2735 ADR: 8,III |