3-Bromo-2-chloropyridine-5-sulphonyl chloride 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
5-Bromo-6-chloropyridine-3-sulphonyl chloride
Purity: 96%
CAS No.: 216394-05-7
Molecular Formula: C5H2BrCl2NO2S
Formula Weight: 290.95
Melting Point: 65-70°
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD01318107
Formule:
C₅H₂BrCl₂NO₂S Point de fusion: 65…70 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01318107 Numéro CAS: 216394-05-7 ADR: 8,III |