N-Fluoro-N'-(chloromethyl)triethylenediaminebis(tetrafluoroborate) ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-(Chloromethyl)-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane Bis(tetrafluoroborate), F-TEDA-BF4, 1-Chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tetrafluoroborate)
Purity: 98+%
CAS No.: 140681-55-6
Molecular Formula: C7H14B2ClF9N2
Formula Weight: 354.26
Melting Point: ca 250° dec.
UN No.: UN3088
MDL No.: MFCD00142607
Formule:
C₇H₁₄B₂ClF₉N₂ Point de fusion: ∼ 250 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00142607 Numéro CAS: 140681-55-6 EINECS: 414-380-4 ADR: 4.2,II |