N-(5-Chloro-2-pyridinyl)-1,1,1-trifluoro-N-[(trifluorométhyl)sulfonyl]méthanesulfonamide 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-[N,N-Bis(Trifluoromethylsulphonyl)amino]-5-chloropyridine, N-(5-Chloro-2-pyridyl)triflimide, 2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)amino]-5-chloropyridine, N-(5-Chloro-2-pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonyl)imide, Comins Triflating Reagent, N-(5-Chloro-2-pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide)
Purity: 99%
CAS No.: 145100-51-2
Molecular Formula: C7H3ClF6N2O4S2
Formula Weight: 392.68
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 44-47°
Beilstein Reference: 5833971
MDL No.: MFCD00191833
Formule:
C₇H₃ClF₆N₂O₄S₂ Point de fusion: 44…47 °C |
Numéro MDL:
MFCD00191833 Numéro CAS: 145100-51-2 |