α-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Purity: 97%
CAS No.: 1737-26-4
Molecular Formula: C9H9F3O
Formula Weight: 190.17
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.4580
Boiling Point: 62-63°/0.5mm
Beilstein Reference: 2257808
MDL No.: MFCD00039618
Formule:
C₉H₉F₃O Point d'ébullition: 62…63 °C (0,5 mmHg) Densité: 1,237 Point éclair: 98 °C (208 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00039618 Numéro CAS: 1737-26-4 |