Imprimer
Ishikawa's reagent ≥90%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-(Diethylamino)-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropane, Hexafluoropropene diethylamine, N,N-Diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine
L16738.14 L16738.22
L16738.14EA 90.8 EUR
L16738.14 L16738.22
Ishikawa's reagent ≥90%
Ishikawa's reagent
Purity: 90+% CAS No.: 309-88-6 Molecular Formula: C7H11F6N Formula Weight: 223.16 Flash Point: 14°(57°F) Refractive Index: 1.3500 Boiling Point: 56-57°/58mm UN No.: UN2924 MDL No.: MFCD00054683
Formule: C₇H₁₁F₆N
Poids moléculaire: 223.16 g/mol
Point d'ébullition: 56…57 °C (58 mmHg)
Densité: 1.230
Point éclair: 14 °C (57 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060264
Numéro CAS: 309-88-6
ADR: 3 II