Imprimer
Ultramark® 1621 étalon de spectrométrie de masse
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L16698.03EA 153 EUR
L16698.03 L16698.MD
Ultramark® 1621 étalon de spectrométrie de masse
Ultramark® 1621
Formule: C₆H₁₈N₃P₃
Poids moléculaire: 231,189 g/mol
Densité: 1,8
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00242454
Numéro CAS: 105809-15-2