Imprimer
1,3,5-Tris[(3,3,3-trifluoropropyl)methyl]cyclotrisiloxane 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L16680.06 L16680.14 L16680.22
L16680.06EA 72.8 EUR
L16680.06 L16680.14 L16680.22
1,3,5-Tris[(3,3,3-trifluoropropyl)methyl]cyclotrisiloxane 97%
1,3,5-Tris[(3,3,3-trifluoropropyl)methyl]cyclotrisiloxane
Purity: 97% CAS No.: 2374-14-3 Molecular Formula: C12H21F9O3Si3 Formula Weight: 468.54 Melting Point: 34-36° Boiling Point: 135°/22mm Beilstein Reference: 1809096 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00054667
Formule: C₁₂H₂₁F₉O₃Si₃
Point d'ébullition: 135 °C (22 mmHg)
Point de fusion: 34…36 °C
Densité: 1,240
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054667
Numéro CAS: 2374-14-3
EINECS: 219-154-7
ADR: 6.1,III