Imprimer
Ethoxytriethylsilane 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L16656.06 L16656.14
L16656.06EA 67.5 EUR
L16656.06 L16656.14
Ethoxytriethylsilane 97%
Ethoxytriethylsilane
Purity: 97% CAS No.: 597-67-1 Molecular Formula: C8H20OSi Formula Weight: 160.33 Refractive Index: 1.4140 Boiling Point: 154-155° Beilstein Reference: 1735027 UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00054718
Formule: C₈H₂₀OSi
Point d'ébullition: 154…155 °C
Densité: 0,816
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054718
Numéro CAS: 597-67-1
ADR: 3,III