Perfluoro-2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecanoyl fluoride 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 34761-47-2
Molecular Formula: C15F30O5
Formula Weight: 830.12
Flash Point: None
Refractive Index: 1.3000
Boiling Point: 200-203°
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00054660
Formule:
C₁₅F₃₀O₅ Point d'ébullition: 200…203 °C Densité: 1,80 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00054660 Numéro CAS: 34761-47-2 ADR: 8,II |