Undecafluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl)fluoride 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 2062-98-8
Molecular Formula: C6F12O2
Formula Weight: 332.06
Flash Point: None
Refractive Index: 1.3000
Boiling Point: 54-56°
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00054657
Formule:
C₆F₁₂O₂ Point d'ébullition: 54…56 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00054657 Numéro CAS: 2062-98-8 EINECS: 218-173-8 ADR: 8,II |