Imprimer
5-Nitro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 5-Nitro-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
L16391.06 L16391.14
L16391.06EA 83.2 EUR
L16391.06 L16391.14
5-Nitro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 99%
5-Nitro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Purity: 99% CAS No.: 93-84-5 Molecular Formula: C7H5N3O3 Formula Weight: 179.14 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 171386 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00220274
Formule: C₇H₅N₃O₃
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00220274
Numéro CAS: 93-84-5
EINECS: 202-282-2
ADR: 6.1,III