Imprimer
Trimorpholinophosphine oxide 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Phosphoric Trimorpholide
L16315.06 L16315.14
L16315.06EA 46.6 EUR
L16315.06 L16315.14
Trimorpholinophosphine oxide 99%
Trimorpholinophosphine oxide
Purity: 99% CAS No.: 4441-12-7 Molecular Formula: C12H24N3O4P Formula Weight: 305.32 Melting Point: 188-192° Beilstein Reference: 280155 MDL No.: MFCD00047406
Formule: C₁₂H₂₄N₃O₄P
Poids moléculaire: 305.31 g/mol
Point de fusion: 188…192 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047406
Numéro CAS: 4441-12-7
EINECS: 224-662-7