4-Amino-2-isopropyl-5-methylphenol hydrochloride 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 6321-11-5
Molecular Formula: C10H15NO.HCl
Formula Weight: 201.70
Odour: Odourless
Melting Point: 258-262°
Beilstein Reference: 3700651
MDL No.: MFCD00035504
Formule:
C₁₀H₁₆ClNO Point de fusion: 258…262 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00035504 Numéro CAS: 6321-11-5 |