Imprimer
trans-1,4-Cyclohexane diisocyanate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L15991.03 L15991.06
L15991.03EA 45.8 EUR
L15991.03 L15991.06
trans-1,4-Cyclohexane diisocyanate 97%
trans-1,4-Cyclohexane diisocyanate
Purity: 97% CAS No.: 7517-76-2 Molecular Formula: C8H10N2O2 Formula Weight: 166.18 Odour: Irritating Melting Point: 59-62° Boiling Point: 145-146°/32mm Beilstein Reference: 2804862 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00074787
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Point d'ébullition: 145…146 °C (32 mmHg)
Point de fusion: 59…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074787
Numéro CAS: 7517-76-2
ADR: 6.1,II