[Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Koser Reagent, Phenyliodosohydroxy Tosylate
Purity: 97%
CAS No.: 27126-76-7
Molecular Formula: C13H13IO4S
Formula Weight: 392.22
Melting Point: 131-136°
Beilstein Reference: 2150074
MDL No.: MFCD00011547
Formule:
C₁₃H₁₃IO₄S Point de fusion: 131…136 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011547 Numéro CAS: 27126-76-7 |