L-Proline benzyl ester hydrochloride 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 98%
CAS No.: 16652-71-4
Molecular Formula: C12H15NO2.HCl
Formula Weight: 241.72
Melting Point: 146-148°
Beilstein Reference: 3598081
Optical Rotation: -44° (c=1 in methanol)
MDL No.: MFCD00039002
Formule:
C₁₂H₁₅NO₂ Point de fusion: 146…148 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00039002 Numéro CAS: 16652-71-4 EINECS: 240-700-5 |