Imprimer
Pyrrole-2-carbonitrile 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L15330.03 L15330.06
L15330.03EA 59.5 EUR
L15330.03 L15330.06
Pyrrole-2-carbonitrile 99%
Pyrrole-2-carbonitrile
Purity: 99% CAS No.: 4513-94-4 Molecular Formula: C5H4N2 Formula Weight: 92.10 Refractive Index: 1.5500 Boiling Point: 92-94°/2mm Beilstein Reference: 107047 UN No.: UN3276 MDL No.: MFCD00234061
Formule: C₅H₄N₂
Point d'ébullition: 92…94 °C (2 mmHg)
Densité: 1,086
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234061
Numéro CAS: 4513-94-4
ADR: 6.1,III