Imprimer
4,4-Dimethyl-1-phenylpentane-1,3-dione 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L15251.06 L15251.14
L15251.06EA 78.5 EUR
L15251.06 L15251.14
4,4-Dimethyl-1-phenylpentane-1,3-dione 99%
4,4-Dimethyl-1-phenylpentane-1,3-dione
Purity: 99% CAS No.: 13988-67-5 Molecular Formula: C13H16O2 Formula Weight: 204.27 Refractive Index: 1.5590 Boiling Point: 127-128°/2mm Beilstein Reference: 1868436 MDL No.: MFCD00511275
Formule: C₁₃H₁₆O₂
Point d'ébullition: 127…128 °C (2 mmHg)
Densité: 1,024
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00511275
Numéro CAS: 13988-67-5