N-Benzylglycine hydrochloride ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98+%
CAS No.: 7689-50-1
Molecular Formula: C6H5CH2NHCH2CO2H.HCl
Formula Weight: 201.65
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 3915652
MDL No.: MFCD00156934
Formule:
C₉H₁₁NO₂·HCl Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00156934 Numéro CAS: 7689-50-1 |