Imprimer
Sodium-tert-pentyloxide 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sodium tert-pentoxide, Sodium tert-pentoxide, 95%, tert-Amyl alcohol sodium salt
L15112.14 L15112.22
L15112.14EA 35.6 EUR
L15112.14 L15112.22
Sodium-tert-pentyloxide 95%
Sodium-tert-pentyloxide
Purity: 95% CAS No.: 14593-46-5 Molecular Formula: C5H11NaO Formula Weight: 110.13 Odour: Odourless Beilstein Reference: 3983987 UN No.: UN3206 MDL No.: MFCD00064245
Formule: C₅H₁₁NaO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064245
Numéro CAS: 14593-46-5
EINECS: 238-369-4
ADR: 4.2,II