Imprimer
Ethyl-4-hydroxy-3-methoxycinnamate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Hydroxy-3-methoxycinnamic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylate, Ethyl Ferulate, Ferulic Acid Ethyl Ester
L14960.03 L14960.MD
L14960.03EA 142 EUR
L14960.03 L14960.MD
Ethyl-4-hydroxy-3-methoxycinnamate 98%
Ethyl-4-hydroxy-3-methoxycinnamate
Purity: 99% CAS No.: 4046-02-0 Molecular Formula: C12H14O4 Formula Weight: 222.24 Melting Point: 56-58° Beilstein Reference: 2696807 MDL No.: MFCD00009190
Formule: C₁₂H₁₄O₄
Point de fusion: 56…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009190
Numéro CAS: 4046-02-0
EINECS: 223-745-5