1,4-Dichloro-5,6,7,8-tetrahydro-5,8-ethanophthalazine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 202823-67-4
Molecular Formula: C10H10Cl2N2
Formula Weight: 229.11
Melting Point: 208-211°
MDL No.: MFCD01075667
Formule:
C₁₀H₁₀Cl₂N₂ Point de fusion: 208…211 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01075667 Numéro CAS: 202823-67-4 |