Imprimer
4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L14728.03 L14728.MD
L14728.03EA 197 EUR
L14728.03 L14728.MD
4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine 98%
4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine
Purity: 98% CAS No.: 128143-89-5 Molecular Formula: C15H10ClN3 Formula Weight: 267.72 Melting Point: 148-152° Beilstein Reference: 3613386 MDL No.: MFCD00191930
Formule: C₁₅H₁₀ClN₃
Point de fusion: 148…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191930
Numéro CAS: 128143-89-5