Imprimer
S-Trityl-L-cysteine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): H-Cys(Trt)-OH
L14384.03 L14384.06
L14384.03EA 31.9 EUR
L14384.03 L14384.06
S-Trityl-L-cysteine 97%
S-Trityl-L-cysteine
Purity: 97% CAS No.: 2799-07-7 Molecular Formula: C22H21NO2S Formula Weight: 363.48 Melting Point: ca 185° dec. Beilstein Reference: 2339626 Optical Rotation: +84° (c=1 in acetic acid) MDL No.: MFCD00002611
Formule: C₂₂H₂₁NO₂S
Point de fusion: ∼ 185 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002611
Numéro CAS: 2799-07-7