Imprimer
Methacrylic anhydride 94% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Stabilisation: stabilisé avec 2,4-xylenol, 6-tert-butyl ∼ 0,2%
L14357.18 L14357.30
L14357.18EA 46.8 EUR
L14357.18 L14357.30
Methacrylic anhydride 94% stabilisé
Methacrylic anhydride
Stab. with ca 0.2% 2,4-dimethyl-6-tert-butylphenol
Purity: 94% CAS No.: 760-93-0 Molecular Formula: C8H10O3 Formula Weight: 154.17 Flash Point: 84°(183°F) Refractive Index: 1.4540 Melting Point: -109° Boiling Point: 197° Beilstein Reference: 1761982 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00008586
Formule: C₈H₁₀O₃
Point d'ébullition: 197 °C
Point de fusion: –109 °C
Densité: 1,033
Point éclair: 84 °C (183 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008586
Numéro CAS: 760-93-0
EINECS: 212-084-8
UN: 3265
ADR: 8,II