Bis(triphenylphosphoranylidene)ammonium chloride, (max. 3% H₂O) 97% (poids sec)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1,1,1-Triphenyl-N-(triphenylphosphoranylidene)phosphoraniminium chloride, Bis(triphenylphosphine)iminium chloride
Purity: 97%
CAS No.: 21050-13-5
Molecular Formula: C36H30ClNP2
Formula Weight: 574.05
Melting Point: 274-276°
Beilstein Reference: 4097979
MDL No.: MFCD00151523
Formule:
C₃₆H₃₀ClNP₂ Point de fusion: 274…276 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00151523 Numéro CAS: 21050-13-5 EINECS: 244-170-6 |