(-)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
(-)-MTPA-Cl, (-)-Mosher's Acid Chloride, (R)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
Purity: 98+%
CAS No.: 39637-99-5
Molecular Formula: C10H8ClF3O2
Formula Weight: 252.62
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 89°(192°F)
Refractive Index: 1.4690
Boiling Point: 213-214°
Beilstein Reference: 3591565
Optical Rotation: -137° (neat)
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00044400
Formule:
C₁₀H₈ClF₃O₂ Point d'ébullition: 213…214 °C Densité: 1,353 Point éclair: 89 °C (192 °F) Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00044400 Numéro CAS: 39637-99-5 UN: 3265 ADR: 8,II Indice Merck: 14,6280 |