1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-β-D-ribofuranose 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 98%
CAS No.: 6974-32-9
Molecular Formula: C28H24O9
Formula Weight: 504.50
Melting Point: 128-130°
Beilstein Reference: 100243
Optical Rotation: +44° (c=0.5 in chloroform)
MDL No.: MFCD00005357
Formule:
C₂₈H₂₄O₉ Point de fusion: 128…130 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005357 Numéro CAS: 6974-32-9 EINECS: 230-220-4 |