Imprimer
S-(2-Aminoethyl)isothiouronium bromide hydrobromide 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): S-(2-Aminoethyl)isothiourea Dihydrobromide, 2-(2-Aminoethyl)-2-thiopseudourea Dihydrobromide, S-(2-Aminoethyl)thiouronium bromide hydrobromide, AET, Carbamimidothioic Acid 2-Aminoethyl Ester Dihydrobromide
L14232.06 L14232.14
L14232.06EA 36 EUR
L14232.06 L14232.14
S-(2-Aminoethyl)isothiouronium bromide hydrobromide 98%
S-(2-Aminoethyl)isothiouronium bromide hydrobromide
Purity: 98% CAS No.: 56-10-0 Molecular Formula: C3H9N3S.2HBr Formula Weight: 281.02 Odour: Odourless Melting Point: 190-192° Beilstein Reference: 3911163 MDL No.: MFCD00037011
Formule: C₃H₁₁Br₂N₃S
Point de fusion: 190…192 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037011
Numéro CAS: 56-10-0
EINECS: 200-257-0
Indice Merck: 14,178