4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl carbonochloridate 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl chloroformate
Purity: 97%
CAS No.: 42855-00-5
Molecular Formula: C10H10ClNO6
Formula Weight: 275.64
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 120° dec.
Beilstein Reference: 2389168
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00143507
Formule:
C₁₀H₁₀ClNO₆ Point de fusion: ∼ 120 °C (déc.) |
Numéro MDL:
MFCD00143507 Numéro CAS: 42855-00-5 ADR: 8,II |