Imprimer
(-)-Menthyl acetate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L14095.03 L14095.MD
L14095.03EA 77.7 EUR
L14095.03 L14095.MD
(-)-Menthyl acetate 98%
(-)-Menthyl acetate
Purity: 98% CAS No.: 2623-23-6 Molecular Formula: C12H22O2 Formula Weight: 198.31 Flash Point: 77°(170°F) Refractive Index: 1.4470 Boiling Point: 229-231° Beilstein Reference: 2208505 Optical Rotation: -80.5° (c=8 in benzene) MDL No.: MFCD00001482
Formule: C₁₂H₂₂O₂
Point d'ébullition: 229…231 °C
Densité: 0,925
Point éclair: 77 °C (170 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001482
Numéro CAS: 2623-23-6
EINECS: 220-076-0
Indice Merck: 14,5839