Ethyl-5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Ethyl 5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate, Ethyl 5-Fluoroindole-2-carboxylate, 5-Fluoroindole-2-carboxylic acid ethyl ester
Purity: 98%
CAS No.: 348-36-7
Molecular Formula: C11H10FNO2
Formula Weight: 207.21
Melting Point: 147-152°
Beilstein Reference: 170254
MDL No.: MFCD00152076
Formule:
C₁₁H₁₀FNO₂ Point de fusion: 147…152 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00152076 Numéro CAS: 348-36-7 |