Imprimer
Acide 3-(3-pyridinyl)propanoïque 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Pyridinepropionic Acid, 3-Pyridinepropionic acid
L14007.06 L14007.14
L14007.06EA 90.3 EUR
L14007.06 L14007.14
Acide 3-(3-pyridinyl)propanoïque 97%
Acide 3-(3-pyridinyl)propanoïque
Purity: 97% CAS No.: 3724-19-4 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Melting Point: 156-159° Beilstein Reference: 122232 MDL No.: MFCD00274197
Formule: C₈H₉NO₂
Poids moléculaire: 151.17 g/mol
Point de fusion: 156…159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274197
Numéro CAS: 3724-19-4