N-(Ethoxycarbonyl)nortropinone 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99%
CAS No.: 32499-64-2
Molecular Formula: C10H15NO3
Formula Weight: 197.23
Refractive Index: 1.4895
Boiling Point: 152-153°/11mm
Beilstein Reference: 1530944
MDL No.: MFCD00078171
Formule:
C₁₀H₁₅NO₃ Point d'ébullition: 152…153 °C (11 mmHg) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00078171 Numéro CAS: 32499-64-2 |