3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylchlorosilane 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]chloro(dimethyl)silane
Purity: 95%
CAS No.: 732306-23-9
Molecular Formula: C10H9ClF6Si
Formula Weight: 306.71
Refractive Index: 1.4240
Boiling Point: 95-96°/30mm
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD01862186
Formule:
C₁₀H₉ClF₆Si Point d'ébullition: 95…96 °C (30 mmHg) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01862186 Numéro CAS: 732306-23-9 UN: 3265 ADR: 8,III |