Boc-sarcosine 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99%
CAS No.: 13734-36-6
Molecular Formula: C8H15NO4
Formula Weight: 189.20
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 88-93°
Beilstein Reference: 2046827
MDL No.: MFCD00037795
Formule:
C₈H₁₅NO₄ Point de fusion: 88…93 °C |
Numéro MDL:
MFCD00037795 Numéro CAS: 13734-36-6 EINECS: 237-306-0 |