Imprimer
5(6)-Carboxyfluorescein mélange d'isomères 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5(6)-FAM, 3′,6′-Dihydroxy-3-oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthene]-ar-carboxylic acid
L13439.03 L13439.MD
L13439.03EA 138 EUR
L13439.03 L13439.MD
5(6)-Carboxyfluorescein mélange d'isomères 97%
5(6)-Carboxyfluorescein
Purity: 97% CAS No.: 72088-94-9 Molecular Formula: C21H12O7 Formula Weight: 376.32 Melting Point: ca 300° MDL No.: MFCD00151081
Formule: C₂₁H₁₂O₇
Point de fusion: ∼ 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151081
Numéro CAS: 72088-94-9
EINECS: 276-331-1