Imprimer
Allyl vinyl ether 95% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Stabilisation: stabilisé avec hydroxyde de potassium 0,1%
L13320.09 L13320.18
L13320.09EA 118 EUR
L13320.09 L13320.18
Allyl vinyl ether 95% stabilisé
Allyl vinyl ether
Stab. with 0.1% potassium hydroxide
Purity: 95% CAS No.: 3917-15-5 Molecular Formula: C5H8O Formula Weight: 84.12 Flash Point: -5°(23°F) Refractive Index: 1.4120 Odour: Characteristic Boiling Point: 65-68° Beilstein Reference: 1697665 UN No.: UN3271 MDL No.: MFCD00039827
Formule: C₅H₈O
Point d'ébullition: 65…68 °C
Densité: 0,781
Point éclair: <–5 °C (23 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039827
Numéro CAS: 3917-15-5
EINECS: 223-482-6
UN: 3271
ADR: 3,II