Imprimer
N-Carbobenzoxyhydroxylamine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-Hydroxycarbamic acid Benzyl Ester, N-Cbz-hydroxylamine, Benzyl N-Hydroxycarbamate, Benzylhydroxycarbamate
L13175.06 L13175.14
L13175.06EA 104 EUR
L13175.06 L13175.14
N-Carbobenzoxyhydroxylamine ≥98%
N-Carbobenzoxyhydroxylamine
Purity: 98+% CAS No.: 3426-71-9 Molecular Formula: C6H5CH2OCONHOH Formula Weight: 167.17 Melting Point: 65-70° Beilstein Reference: 1074034 MDL No.: MFCD00010642
Formule: C₈H₉NO₃
Point de fusion: 65…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010642
Numéro CAS: 3426-71-9