Imprimer
Benzoyl-DL-alanine ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L13100.09 L13100.18
L13100.09EA 41 EUR
L13100.09 L13100.18
Benzoyl-DL-alanine ≥97%
Benzoyl-DL-alanine
Purity: 97+% CAS No.: 1205-02-3 Molecular Formula: C10H11NO3 Formula Weight: 193.20 Melting Point: 163-167° Beilstein Reference: 3201778 MDL No.: MFCD00020393
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
Poids moléculaire: 193.20 g/mol
Point de fusion: 163…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020393
Numéro CAS: 1205-02-3
EINECS: 214-879-5