Methyl hydrogen isophthalate 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Isophthalic acid monomethyl ester, 3-(Methoxycarbonyl)benzoic acid, Benzene-1,3-dicarboxylic acid monomethyl ester, mono-Methyl isophthalate
Purity: 97%
CAS No.: 1877-71-0
Molecular Formula: C9H8O4
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 193-194°
Beilstein Reference: 2048750
MDL No.: MFCD00029972
Formule:
C₉H₈O₄ Point de fusion: 193…194 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00029972 Numéro CAS: 1877-71-0 |