Imprimer
4-Acryloylmorpholine ≥98% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Stabilisation: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
L12947.06 L12947.14
L12947.06EA 44.7 EUR
L12947.06 L12947.14
4-Acryloylmorpholine ≥98% stabilisé
4-Acryloylmorpholine
Stab. with 4-methoxyphenol
Purity: 98+% CAS No.: 5117-12-4 Molecular Formula: C7H11NO2 Formula Weight: 141.17 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 127°(260°F) Refractive Index: 1.5090 Melting Point: -8° Boiling Point: 158°/50mm Beilstein Reference: 119302 MDL No.: MFCD00047413
Formule: C₇H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 158 °C (50 mmHg)
Point de fusion: –8 °C
Densité: 1,120
Point éclair: 127 °C (260 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00047413
Numéro CAS: 5117-12-4
EINECS: 418-140-1