Cyclohexyl acrylate ≥98% stabilisé
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Acrylic Acid Cyclohexyl Ester
Stabilisation:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 100 ppm
Stab. with 100ppm 4-methoxyphenol
Purity: 98+%
CAS No.: 3066-71-5
Molecular Formula: C9H14O2
Formula Weight: 154.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4590
Boiling Point: 182-184°
Beilstein Reference: 1937528
UN No.: UN3082
MDL No.: MFCD00046349
Formule:
C₉H₁₄O₂ Point d'ébullition: 182…184 °C Densité: 0,980 Point éclair: 68 °C (154 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00046349 Numéro CAS: 3066-71-5 EINECS: 221-319-3 UN: 3082 ADR: 9,III |