Imprimer
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetic acid 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L12836.03 L12836.MD
L12836.03EA 120 EUR
L12836.03 L12836.MD
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetic acid 97%
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetic acid
Purity: 97% CAS No.: 17266-30-7 Molecular Formula: C10H7ClO2S Formula Weight: 226.68 Melting Point: 152-155° Beilstein Reference: 1244795 MDL No.: MFCD00052308
Formule: C₁₀H₇ClO₂S
Point de fusion: 152…155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052308
Numéro CAS: 17266-30-7