Diacetin mélange d'isomères ∼50% remainder triacetin and monoacetin, tech.
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Glycerol alpha,alpha'-Diacetate, 2-Hydroxypropane-1,3-diyl diacetate
CAS No.: 25395-31-7
Molecular Formula: C7H12O5
Formula Weight: 176.17
Flash Point: 141°(285°F)
Refractive Index: 1.4440
Boiling Point: 250-280° dec.
Beilstein Reference: 1706903
MDL No.: MFCD00008717
Formule:
C₇H₁₂O₅ Poids moléculaire: 176.17 g/mol Point d'ébullition: 250…280 °C (déc.) Densité: 1.190 Point éclair: 141 °C (285 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008717 Numéro CAS: 25395-31-7 EINECS: 246-941-2 Indice Merck: 14,2961 |